Merck
339199
Sigma-Aldrich
Iron(II) acetate
95%
Sinónimos:
Ferrous acetate, Iron diacetate, Iron(2+) acetate
About This Item
Fórmula lineal:
Fe(CO2CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
173.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: iron
mp
190-200 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)O[Fe]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Fe/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Clave InChI
LNOZJRCUHSPCDZ-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Iron (II) acetate is a white or light brown solid ionic compound of iron. It is highly soluble in water and it forms a light green tetrahydrate. It is more nontoxic than iron pentacarbonyl and reactivity is better.
Aplicación
Iron (II) acetate maybe used as a:
  • catalyst in organic oxidation reactions,
  • mordant,
  • precursor for preparation of other iron compounds,
  • catalyst for synthesis of carbon nanotubes.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.