35915
Sodium dichloroisocyanurate dihydrate
98.0% (AT)
Sinónimos:
NaDCC, Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate
About This Item
Productos recomendados
assay
98.0% (AT)
reaction suitability
reagent type: oxidant
impurities
~0.5% free chloride
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[O-]C1=NC(=O)N(Cl)C(=O)N1Cl
InChI
1S/C3HCl2N3O3.Na.2H2O/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11;;;/h(H,6,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
PYILKOIEIHHYGD-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?