Merck
752223
Sigma-Aldrich
Diiodo(pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dimer
Sinónimos:
di-μ-iododiiodobis[(1,2,3,4,5-η)-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]di-iridium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H30I4Ir2
Número de CAS:
Peso molecular:
1162.50
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Quality Level
reaction suitability
core: iridium
reagent type: catalyst
mp
412-420 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
I[Ir]I.I[Ir]I.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4HI.2Ir/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChI key
GVAFOFZYINFTHJ-UHFFFAOYSA-J
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)