Merck
348937
Sigma-Aldrich
Lithium isopropoxide
95%
Sinónimos:
Lithium 2-propanolate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHOLi
Número de CAS:
Peso molecular:
66.03
Beilstein:
3618614
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
95%
Formulario
powder and chunks
idoneidad de la reacción
core: lithium
cadena SMILES
[Li+].CC(C)[O-]
InChI
1S/C3H7O.Li/c1-3(2)4;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
Clave InChI
HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications