87560
Isopropóxido de titanio (IV)
≥97.0%
Sinónimos:
Ortotitanato de tetraisopropilo
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: titanium
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
índice de refracción
n20/D 1.464 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
mp
14-17 °C (lit.)
densidad
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
Clave InChI
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Precaución
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
105.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
41 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?