344508
Cyclopentene
96%
Sinónimos:
2,2-Dimethylacetyl chloride
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
20.89 psi ( 55 °C)
6.11 psi ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
743 °F
índice de refracción
n20/D 1.421 (lit.)
bp
44-46 °C (lit.)
mp
−135 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 0.535 g/L at 25 °C
densidad
0.771 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C1CC=CC1
InChI
1S/C5H8/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,3-5H2
Clave InChI
LPIQUOYDBNQMRZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Opcional
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-29.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-34.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?