Merck
339296
Sigma-Aldrich
Manganese(III) fluoride
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Manganese trifluoride, Manganic fluoride
About This Item
Fórmula lineal:
MnF3
Número de CAS:
Peso molecular:
111.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo:
99.9% trace metals basis
Formulario:
powder
Nivel de calidad
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
impurezas
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
densidad
3.54 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
F[Mn](F)F
InChI
1S/3FH.Mn/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
SRVINXWCFNHIQZ-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Starting material for solid state preparation of Na3MnF6 for further high pressure structural determination studies.
Pictogramas
Flame over circleSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Carlson, S. et al.
Inorganic Chemistry, 37, 1486-1486 (1998)
Artículos
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.