208965
Sodium hexafluoroferrate(III)
About This Item
Productos recomendados
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: iron
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].F[Fe-3](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Fe.3Na/h6*1H;;;;/q;;;;;;+3;3*+1/p-6
InChI key
NXXJJPQQCLIRPD-UHFFFAOYSA-H
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)