338125
(R)-(−)-Glycidyl butyrate
96%
Sinónimos:
(R)-(−)-Oxirane-2-methanol butyrate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
96%
form
liquid
optical activity
[α]25/D −31°, neat
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
density
1.032 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCC(=O)OC[C@H]1CO1
InChI
1S/C7H12O3/c1-2-3-7(8)10-5-6-4-9-6/h6H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI key
YLNSNVGRSIOCEU-ZCFIWIBFSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
183.2 °F - closed cup
flash_point_c
84 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?