337064
(Trifluoromethoxy)benzene
99%
Sinónimos:
α,α,α-Trifluoroanisole, Phenyl trifluoromethyl ether
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
41.3 mmHg ( 25 °C)
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
density
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)11-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
GQHWSLKNULCZGI-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?