331260
1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine
95%
Sinónimos:
2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.497 (lit.)
bp
112-114 °C/0.25 mmHg (lit.)
densidad
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
cadena SMILES
OCCOCCN1CCNCC1
InChI
1S/C8H18N2O2/c11-6-8-12-7-5-10-3-1-9-2-4-10/h9,11H,1-8H2
Clave InChI
FLNQAPQQAZVRDA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?