324787
2,2,2-Trifluoroethanesulfonyl chloride
99%
Sinónimos:
Tresyl chloride
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.388 (lit.)
bp
140-141 °C (lit.)
64-67 °C/45 mmHg (lit.)
density
1.651 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)CS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C2H2ClF3O2S/c3-9(7,8)1-2(4,5)6/h1H2
InChI key
CXCHEKCRJQRVNG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
For use with
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
161.6 °F - closed cup
flash_point_c
72 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?