30472
DCN 90
concentrate
Sinónimos:
DCN Surfactant Detergent
Quality Level
density
1.084 g/mL at 20 °C
Categorías relacionadas
General description
Totally effective surface-active cleaning agent for chemical, bacteriological and radiotechnical laboratory. Biodegradable.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?