303054
2′-Hydroxy-1′-acetonaphthone
99%
Sinónimos:
1-Acetyl-2-naphthol
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
solid
mp
65-67 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)c1c(O)ccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c1-8(13)12-10-5-3-2-4-9(10)6-7-11(12)14/h2-7,14H,1H3
Inchi Key
VUIOUIWZVKVFCI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)