276766
1-Acetonaphthone
97%
Sinónimos:
1-Acetylnaphthalene, Methyl 1-naphthyl ketone
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.628 (lit.)
bp
302 °C (lit.)
mp
10.5 °C (lit.)
densidad
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC(=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-8H,1H3
Clave InChI
QQLIGMASAVJVON-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>212.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 100 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)