303011
Heptane-d16
99 atom % D
About This Item
Productos recomendados
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Level
100
200
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C)
isotopic purity
99 atom % D
assay
99% (CP)
form
liquid
autoignition temp.
595 °F
technique(s)
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.3844 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
-91 °C (lit.)
density
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+16
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-NEBSKJCTSA-N
Recommended products
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?