302120
n-Butil-litio solution
2.0 M in cyclohexane
Sinónimos:
n-BuLi, Butil litio, Butil-litio solution, Litio-1-butanida
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
2.0 M in cyclohexane
bp
80 °C
densidad
0.775 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- A polymerization initiator to synthesize polystyrenes by anionic polymerization of styrene.
- A strong base in the diastereoselective alkylation reactions.
- A reagent to synthesize 2-benzoylpyrroles by reacting benzaldehydes with di(1H-pyrrol-1-yl)zirconium(IV) chloride complex.
Envase
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-18 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.