230715
n-Butil-litio solution
11.0 M in hexanes
Sinónimos:
n-BuLi, Butil litio, Butil-litio solution, Litio-1-butanida
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
11.0 M in hexanes
densidad
0.761 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-22 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.