301353
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid
95%
Sinónimos:
2,6-Naphthalic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H8O4/c13-11(14)9-3-1-7-5-10(12(15)16)4-2-8(7)6-9/h1-6H,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
RXOHFPCZGPKIRD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTPN1(5770)
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)