299685
Palladium(II) trifluoroacetate
97%
Sinónimos:
Pd(TFA)2, Trifluoroacetic acid palladium(II) salt
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
~220 °C
cadena SMILES
FC(F)(F)C(=O)O[Pd]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2HF3O2.Pd/c2*3-2(4,5)1(6)7;/h2*(H,6,7);/q;;+2/p-2
Clave InChI
PBDBXAQKXCXZCJ-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?