Merck
293199
Sigma-Aldrich
Ethyl bromoacetate-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
BrCH213CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
167.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.451 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
densidad
1.515 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CCO[13C](=O)CBr
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3/i4+1
Clave InChI
PQJJJMRNHATNKG-AZXPZELESA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)