283800
Ethyl bromoacetate-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
Br13CH2 13COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
168.99
Beilstein:
5328898
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
bp
159 °C (lit.)
densidad
1.524 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
CCO[13C](=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3/i3+1,4+1
Clave InChI
PQJJJMRNHATNKG-CQDYUVAPSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
47 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?