290432
3,4-Difluorophenylacetic acid
98%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
solid
mp
46-50 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI key
YCAKYFIYUHHCKW-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?