284688
Decanoic anhydride
96%
Sinónimos:
Capric anhydride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.44 (lit.)
bp
125-140 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
24-25 °C (lit.)
solubilidad
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
densidad
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
anhydride
ester
cadena SMILES
CCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C20H38O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19(21)23-20(22)18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3
Clave InChI
HTWWKYKIBSHDPC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?