245933
Valeric anhydride
97%
Sinónimos:
Pentanoic anhydride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.421 (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
mp
−56 °C (lit.)
densidad
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCC(=O)OC(=O)CCCC
InChI
1S/C10H18O3/c1-3-5-7-9(11)13-10(12)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
DUCKXCGALKOSJF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Alkyl 9-nitrocamptothecin esters by the esterification reaction.
- Modified bismuth metal-organic frameworks (Bi-MOFs).
- O-acylated chitosan nanofibers (CSNFs) for potential usage in biomaterials and food packaging.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
99 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?