333751
Potassium cyanide-15N
98 atom % 15N
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
>300 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[K]C#[15N]
InChI
1S/CN.K/c1-2;/i2+1;
Clave InChI
YUZRZFQHUCKACF-CGOMOMTCSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Thyroid
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?