283630
Vinylferrocene
97%
Sinónimos:
Ethenylferrocene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: iron
reagent type: catalyst
bp
80-85 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
51-53 °C (lit.)
cadena SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C=C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C7H7.C5H5.Fe/c1-2-7-5-3-4-6-7;1-2-4-5-3-1;/h2-6H,1H2;1-5H;
Clave InChI
LCPVTGDQYVLJHU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?