442658
Ethynylferrocene
97%
Sinónimos:
Ferrocenylacetylene, Ferrocenylethyne
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: iron
reagent type: catalyst
mp
50-54 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C#C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C7H5.C5H5.Fe/c1-2-7-5-3-4-6-7;1-2-4-5-3-1;/h1,3-6H;1-5H;
InChI key
HFWSJSDVVFIFRS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)