Merck
283509
Sigma-Aldrich
4-Ethylbenzoyl chloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5C6H4COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
168.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5479 (lit.)
bp
235-236 °C (lit.)
densidad
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadena SMILES
CCc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
AVTLLLZVYYPGFX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Ethylbenzoyl chloride has been used in the preparation of:
  • N-benzoyl-4-ethylbenzamide
  • N-(4-diethylaminobenzoyl)-2-methoxybenzenesulfonamide
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Alina Fomovska et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(5), 2666-2682 (2012-02-23)
Toxoplasma gondii is a protozoan parasite that can damage the human brain and eyes. There are no curative medicines. Herein, we describe our discovery of N-benzoyl-2-hydroxybenzamides as a class of compounds effective in the low nanomolar range against T. gondii