282219
Benz[g]isoquinoline-5,10-dione
99%
Sinónimos:
2-Aza-9,10-anthraquinone
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
mp
178-180 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
O=C1c2ccccc2C(=O)c3cnccc13
InChI
1S/C13H7NO2/c15-12-8-3-1-2-4-9(8)13(16)11-7-14-6-5-10(11)12/h1-7H
InChI key
ZLLVUAAESHIVAZ-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)