Merck
280097
Sigma-Aldrich
3-Bromoiodobenzene
98%
Sinónimos:
1-Bromo-3-iodobenzene, 1-Iodo-3-bromobenzene, 3-Bromo-1-iodobenzene, 3-Bromophenyl iodide, 3-Iodo-1-bromobenzene, 3-Iodobromobenzene, 3-Iodophenyl bromide, m-Bromoiodobenzene
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4I
Número de CAS:
Peso molecular:
282.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
contiene
copper as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.66 (lit.)
bp
120 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−9.3-−9 °C (lit.)
densidad
2.219 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
iodo
cadena SMILES
Brc1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H4BrI/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
Clave InChI
CTPUUDQIXKUAMO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
3-Bromoiodobenzene has been used in the preparation of:
  • 1-(3′-bromophenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodec-1-ene[1]
  • 1-(3′-bromophenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooct-1-ene[1]
  • oxygen-tethered 1,6-enynes[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Alexandre Pradal et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 7, 1021-1029 (2011-09-15)
A comprehensive study on the asymmetric gold-catalyzed cycloisomerization reaction of heteroatom tethered 1,6-enynes is described. The cycloisomerization reactions were conducted in the presence of the chiral cationic Au(I) catalyst consisting of (R)-4-MeO-3,5-(t-Bu)(2)-MeOBIPHEP-(AuCl)(2) complex and silver salts (AgOTf or AgNTf(2)) in
Efficient access to perfluoroalkylated aryl compounds by Heck reaction.
Darses S, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2001(6), 1121-1128 (2001)
Junpei Miyake et al.
Science advances, 3(10), eaao0476-eaao0476 (2017-10-28)
Proton exchange membrane fuel cells (PEMFCs) are promising devices for clean power generation in automotive, stationary, and portable applications. Perfluorosulfonic acid (PFSA) ionomers (for example, Nafion) have been the benchmark PEMs; however, several problems, including high gas permeability, low thermal