279897
(R)-(−)-2-Phenylpropionic acid
97%
Sinónimos:
(R)-(−)-Hydratropic acid, (R)-HTA
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]20/D −72°, c = 1.6 in chloroform
optical purity
ee: 98% (HPLC)
refractive index
n20/D 1.523 (lit.)
bp
115 °C/1 mmHg (lit.)
mp
29-30 °C (lit.)
density
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,10,11)/t7-/m1/s1
InChI key
YPGCWEMNNLXISK-SSDOTTSWSA-N
Application
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.