274801
3′,4′-(Methylenedioxy)acetophenone
98%
Sinónimos:
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)ethanone, 1-(1,3-Dioxaindan-5-yl)ethan-1-one, 1-(Benz[d][1,3]dioxol-5-yl)ethanone, 1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)ethanone, 1-(Benzodioxol-5-yl)ethanone, 1-Acetyl-3,4-(methylenedioxy)benzene, 3,4-(Methylenedioxy)phenyl methyl ketone, 5-Acetyl-1,3-benzodioxole
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
87-89 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C9H8O3/c1-6(10)7-2-3-8-9(4-7)12-5-11-8/h2-4H,5H2,1H3
Clave InChI
BMHMKWXYXFBWMI-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?