275905
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate
98%
Sinónimos:
Tetraammineplatinum chloride hydrate, Tetraammineplatinum dichloride hydrate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
composición
Degree of hydration, ≤1
idoneidad de la reacción
core: platinum
reagent type: catalyst
cadena SMILES
N.N.N.N.O.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.4H3N.H2O.Pt/h2*1H;4*1H3;1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
Clave InChI
GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
- To deposit layer of Pt electrode on Nafion membranes.
- To be used as a coupling catalyst in the electron beam technology for the decomposition of volatile organic compounds.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?