Merck
156639
Sigma-Aldrich
3′,4′-Dimethoxyacetophenone
98%
Sinónimos:
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanone, 1-(4,5-Dimethoxyphenyl)ethanone, 2-Fluoro-1-nitrobenzene, 2-Nitro-1-fluorobenzene, 3,4-Dimethoxyphenyl methyl ketone, 3′,4′-Dimethoxyacetophenone, 4-Acetyl-1,2-dimethoxybenzene, 4-Acetylveratrole, Methyl 3,4-dimethoxyphenyl ketone
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
180.20
Beilstein/REAXYS Number:
781213
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
form
solid
bp
286-288 °C (lit.)
mp
47-54 °C (lit.)
solubility
hot water: soluble
functional group
ketone
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)8-4-5-9(12-2)10(6-8)13-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
IQZLUWLMQNGTIW-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)