274666
Thymoquinone
≥98%
Sinónimos:
2-Isopropyl-5-methyl-1,4-benzoquinone
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
solid
técnicas
titration: suitable
color
yellow
bp
230-232 °C (lit.)
mp
45-47 °C (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC(C)C1=CC(=O)C(C)=CC1=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-6(2)8-5-9(11)7(3)4-10(8)12/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
KEQHJBNSCLWCAE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Thymoquinone is employed in preclinical studies as a neuroprotective and anticonvulsant agent.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)