272310
5-Methylquinoxaline
98%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
refractive index
n20/D 1.62 (lit.)
bp
120 °C/15 mmHg (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
density
1.125 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cc1cccc2nccnc12
InChI
1S/C9H8N2/c1-7-3-2-4-8-9(7)11-6-5-10-8/h2-6H,1H3
InChI key
CQLOYHZZZCWHSG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?