135178
Cuminaldehyde
98%
Sinónimos:
4-Isopropylbenzaldehyde
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.529 (lit.)
bp
235-236 °C (lit.)
solubility
H2O: insoluble
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
density
0.981 g/mL at 20 °C
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C10H12O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3-8H,1-2H3
InChI key
WTWBUQJHJGUZCY-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
199.4 °F
flash_point_c
93 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)