180386
2,2,2-Trifluoroethylamine hydrochloride
98%
Sinónimos:
2-Amino-1,1,1-trifluoroethane hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
mp
220-222 °C (subl.) (lit.)
functional group
amine
fluoro
SMILES string
Cl.NCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H4F3N.ClH/c3-2(4,5)1-6;/h1,6H2;1H
InChI key
ZTUJDPKOHPKRMO-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?