265012
Tungsten(VI) oxychloride
98%
Sinónimos:
Tungsten(VI) chloride oxide, Tungsten(VI) oxide chloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: tungsten
mp
211 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/4ClH.O.W/h4*1H;;/q;;;;;+4/p-4
Clave InChI
LQNAFXBTXJHEAX-UHFFFAOYSA-J
Categorías relacionadas
Aplicación
- Tungsten and titanium oxide thin films obtained by the sol-gel process as electrodes in electrochromic devices: The study discusses the preparation of tungsten trioxide using tungsten(VI) oxychloride dissolved in isopropanol for electrochromic applications (C Rizzuto, RC Barberi, M Castriota, 2022).
- Flux Crystal Growth of Lanthanide Tungsten Oxychlorides, La8.64W6O30.45Cl, Ce8.64W5.74O30Cl, and Ln8.33W6O30Cl (Ln = Pr, Nd): Structural Stability ...: Examines the structural stability of lanthanide and tungsten-based oxychloride compounds (D Carone, VV Klepov, MD Smith, 2019).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?