261661
5-Methyl-2-nitroaniline
95%
Sinónimos:
6-Nitro-m-toluidine
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
form
powder
mp
110-111 °C (lit.)
functional group
nitro
SMILES string
Cc1ccc(c(N)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,8H2,1H3
InChI key
IGDYNWKWXUCIJB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Nos1(24598)
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?