199303
Resazurin sodium salt
certified by the Biological Stain Commission
Sinónimos:
7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one-10-oxide sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
certified by the Biological Stain Commission
Nivel de calidad
Formulario
powder
composición
Dye content, 75%
solubilidad
1 M NH4OH: 1 mg/mL
λmáx.
380 nm (2nd)
598 nm
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[O-]c1ccc2c(OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-])c1
InChI
1S/C12H7NO4.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)17-12-6-8(15)2-4-10(12)13(9)16;/h1-6,14H;/q;+1/p-1
Clave InChI
IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- the measurement of metabolic activity and the proliferation of living cells
- the detection of bacterial reduction in milk
- in viability assays as a component of culture media for the detection of viable bacteria
- to determine the number of motile sperm in sheep semen
- to assay lactate dehydrogenase
- as an analytical reagent to quantify L-glutamate
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?