254770
Potassium ethyl xanthogenate
96%
Sinónimos:
O-Ethylxanthic acid potassium salt, KEX, Potassium O-ethyl dithiocarbonate, Potassium xanthogenate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
powder
mp
210 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
alcohol: soluble(lit.)
water: very soluble(lit.)
cadena SMILES
[K+].CCOC([S-])=S
InChI
1S/C3H6OS2.K/c1-2-4-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clave InChI
JCBJVAJGLKENNC-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
- in synthesis of unsymmetrical sulfides via cross-coupling reaction, using recyclable CuO nanoparticles under ligand-free conditions
- as surfactant to investigate the adsorption of colloidal dye Disperse Blue 3 onto pretreated polyester fabric
- in determination of microgram amounts of cadmium in water samples by substoichiometric radiochemical method
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)