254037
Chloro(triphenylphosphine)gold(I)
≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
(Ph3P)AuCl, Triphenylphosphinegold(I) chloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.9% trace metals basis
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: gold
reagent type: catalyst
cadena SMILES
Cl[Au].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P.Au.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h1-15H;;1H/q;+1;/p-1
Clave InChI
IFPWCRBNZXUWGC-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.