252778
Hexyl chloroformate
97%
Sinónimos:
Chloroformic acid n-hexyl ester, Hexyl carbonochloridate, Hexyl chlorocarbonate, Hexyloxycarbonyl chloride, n-Hexyl chloroformate
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.06 psi ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
bp
60-61 °C/7 mmHg (lit.)
densidad
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C7H13ClO2/c1-2-3-4-5-6-10-7(8)9/h2-6H2,1H3
Clave InChI
KIWBRXCOTCXSSZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- determination of sarcosine and N-ethylglycine in urine and urinary sediments by solid-phase micro extraction and fast GC-MS analysis
- determination of benzoylecgonine in urine by GC-quadrupole ion trap mass spectrometry
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?