Merck
252603
Sigma-Aldrich
D-(+)-Sucrose octaacetate
98%
Sinónimos:
Octa-O-acetylsucrose, SOA, Sucrose octaacetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H38O19
Número de CAS:
Peso molecular:
678.59
Beilstein:
79290
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]22/D +58.8°, c = 2.5 in ethanol
bp
260 °C (lit.)
mp
82-85 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(COC(C)=O)O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]2OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C28H38O19/c1-12(29)37-9-20-22(40-15(4)32)24(42-17(6)34)25(43-18(7)35)27(45-20)47-28(11-39-14(3)31)26(44-19(8)36)23(41-16(5)33)21(46-28)10-38-13(2)30/h20-27H,9-11H2,1-8H3/t20-,21-,22-,23-,24+,25-,26+,27-,28+/m1/s1
Clave InChI
ZIJKGAXBCRWEOL-SAXBRCJISA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Sucrose octaacetate (SOA) is a bitter-tasting acetylated sugar that is commonly used to study gustatory sensitivity in mice.
  • SOA can undergo partial deacetylation by lipases or proteases to form analogs, which are useful intermediates for synthesizing artificial sweeteners.
  • It can also be used as an in situ seed and a soft template to synthesize polyaniline (PANI) nanofibers under acidic conditions by the oxidative polymerization of aniline using ammonium peroxydisulfate (APS) as an oxidizing agent.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
{Human taste thresholds for sucrose octaacetate.
Boughter Jr J D and Whitney G
Chemical Senses, 18(4), 445-448 (1993)
Sucrose octaacetate tasting in a heterogeneous population of CFW mice.
Gannon K S and Whitney G
Behavior Genetics, 19(3), 417-431 (1989)
Sucrose octaacetate-taster mice have more vallate taste buds than non-tasters .
Miller Jr I J and Whitney G
Neuroscience Letters, 100(1-3) (1989)
Synthesis of polyaniline nanostructures via soft template of sucrose octaacetate.
Qiu H, et al.
Synt. Metals, 160(11-12), 1179-1183 (2010)
Regioselective enzymatic deacetylation of sucrose octaacetate in organic solvents.
Palmer D C and Terradas F
Tetrahedron Letters, 35(11), 1673-1676 (1994)