Merck
250287
Sigma-Aldrich
1,10-Diiododecane
95%
Sinónimos:
Decamethylene diiodide
About This Item
Fórmula lineal:
I(CH2)10I
Número de CAS:
Peso molecular:
394.07
Beilstein:
1738614
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
bp
197-200 °C/12 mmHg (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadena SMILES
ICCCCCCCCCCI
InChI
1S/C10H20I2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-10H2
Clave InChI
CKJCTZAIDVFHCX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Electrochemical reduction of 1,10-diiododecane at Hg cathode in dimethylformamide containing tetramethylammonium perchlorate has been investigated.
Aplicación
1,10-Diiododecane has been used as:
  • an alkylating agent in the synthesis of symmetrical and unsymmetrical bis-cryptophanes
  • crosslinking reagent for tetrabutylammonium polygalacturonic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gelation of chemically cross-linked polygalacturonic acid derivatives.
Matricardi P, et al.
Carbohydrate Polymers, 27(3), 215-220 (1995)
Electrochemical reduction of 1, 10-dihalodecanes at mercury cathodes in dimethylformamide.
Bart JC and Peters DG.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 280(1), 129-144 (1990)
Magali Darzac et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 48-49 (2002-07-18)
After deprotection with a palladium catalyst, mono-allylated cryptophane-A (1, 2) and cryptophane-E (3) gave the new cryptophanols 4, 5 and 6, respectively, which are important key compounds for the preparation of monofunctionalized cryptophanes as well as for the design of