242349
2-Chloroethyl methyl ether
98%
Sinónimos:
2-Methoxyethyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.408 (lit.)
bp
89-90 °C (lit.)
density
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
COCCCl
InChI
1S/C3H7ClO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3
InChI key
XTIGGAHUZJWQMD-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
46.4 °F - closed cup
flash_point_c
8 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?