238864
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol
97%
Sinónimos:
(+)-Isopropanolamine
About This Item
Productos recomendados
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
97%
optical activity
[α]20/D +18°, c = 1.8 in H2O
refractive index
n20/D 1.4437 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
density
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
hydroxyl
SMILES string
C[C@H](O)CN
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m0/s1
InChI key
HXKKHQJGJAFBHI-VKHMYHEASA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
159.8 °F - closed cup
flash_point_c
71 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?