235857
Aluminum ethoxide
97%
Sinónimos:
Aluminum triethoxide, Triethoxyaluminum
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
powder and chunks
solid
reaction suitability
core: aluminum
mp
154-159 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Al](OCC)OCC
InChI
1S/3C2H5O.Al/c3*1-2-3;/h3*2H2,1H3;/q3*-1;+3
InChI key
JPUHCPXFQIXLMW-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.